Learn More
2-Fluormesitylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11415123 1 g 1 Gramm
11425123 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415123 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12779.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 392-69-8 | C9H11F | 138.19 g/mol
2-Fluoromesitylene, is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluormesitylen, ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färbstoffe.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 392-69-8
Summenformel C9H11F
Molekulargewicht (g/mol) 138.19
MDL-Nummer MFCD00052365
InChI-Schlüssel ZLGPNBBJPOBSLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoromesitylene, mesityl fluoride, 2-fluoromesitylene, 2,4,6-trimethylfluorobenzene, benzene, 2-fluoro-1,3,5-trimethyl, 1-fluoro-2,4,6-trimethylbenzene, 2-fluoro-1,3,5-trimethyl-benzene, fluormesitylen, mesitylfluoride, pubchem16939
PubChem CID 136234
IUPAC-Name 2-fluoro-1,3,5-trimethylbenzene
SMILES CC1=CC(C)=C(F)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoromesitylene
Dichte 0.975
Siedepunkt 163°C to 165°C
Brechungsindex 1.483
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 138.19
Reinheit (%) 98%