Learn More
2-Fluorphenethylalkohol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10237710 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10237710 25 g Glasflasche 25 Gramm
10482261 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10237710
Marke: Thermo Scientific Acros 310970250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Identificatori chimici
CAS 50919-06-7
Summenformel C8H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 140.16
MDL-Nummer MFCD00002887
InChI-Schlüssel HNIGZVZDWCTFPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenethyl alcohol, 2-2-fluorophenyl ethanol, 2-2-fluorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-fluoro, 2-fluorophenethylalcohol, 2-2-fluoro-phenyl-ethanol, 2-fluorobenzeneethanol, acmc-1axdv, o-fluorophenethyl alcohol, 2-fluorophenylethyl alcohol
PubChem CID 2733296
IUPAC-Name 2-(2-Fluorphenyl)-Ethanol
SMILES OCCC1=CC=CC=C1F
Specifica
Chemischer Name oder Material 2-Fluorophenethyl alcohol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.0400g/mL
Flammpunkt 98°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4CH2CH2OH
Brechungsindex 1.5080 to 1.51
Menge 25 g
Relative Dichte 1.04
Formelmasse 140.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.