missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fluorphenethylalkohol, 99 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-135152 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10482261 5 g Glasflasche 5 Gramm
10237710 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10482261

Marke: Thermo Scientific Acros 310970050

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 50919-06-7
Summenformel C8H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 140.16
MDL-Nummer MFCD00002887
InChI-Schlüssel HNIGZVZDWCTFPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenethyl alcohol, 2-2-fluorophenyl ethanol, 2-2-fluorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-fluoro, 2-fluorophenethylalcohol, 2-2-fluoro-phenyl-ethanol, 2-fluorobenzeneethanol, acmc-1axdv, o-fluorophenethyl alcohol, 2-fluorophenylethyl alcohol
PubChem CID 2733296
IUPAC-Name 2-(2-Fluorphenyl)-Ethanol
SMILES OCCC1=CC=CC=C1F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Fluorophenethyl alcohol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.0400g/mL
Flammpunkt 98°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4CH2CH2OH
Brechungsindex 1.5080 to 1.51
Menge 5 g
Relative Dichte 1.04
Formelmasse 140.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.