Learn More
2-Fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3778625 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10467110
Marke: Thermo Scientific Acros 119540100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 367-12-4 | C6H5FO | 112.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 367-12-4
Summenformel C6H5FO
Molekulargewicht (g/mol) 112.10
MDL-Nummer MFCD00002155
InChI-Schlüssel HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluorophenol, phenol, 2-fluoro, phenol, o-fluoro, 1-fluoro-2-hydroxybenzene, 2-fluorohydroxybenzene, fluorophenol, unii-i9ow1nly9r, 2-fluoro-phenol, phenol, fluoro, ccris 1226
PubChem CID 9707
IUPAC-Name 2-Fluorphenol
SMILES OC1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorophenol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 16.1°C
Farbe Braun-gelb bis farblos
Dichte 1.2560g/mL
Siedepunkt 152°C
Flammpunkt 46°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4OH
Brechungsindex 1.5134 to 1.5154
Menge 10 g
Beilstein 06, I, 97
Relative Dichte 1.256
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 37.7g/L (20°C)
Formelmasse 112.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluorophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.