Learn More
2-Fluorphenylisothiocyanat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024107
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11493867 5 g 5 Gramm
11403877 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11493867
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18314.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 38985-64-7 | C7H4FNS | 153.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38985-64-7
Summenformel C7H4FNS
Molekulargewicht (g/mol) 153.17
MDL-Nummer MFCD00004800
InChI-Schlüssel OAGDRIUTLPDSMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenyl isothiocyanate, o-fluorophenyl isothiocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isothiocyanato, 2-fluorophenylisothiocyanate, 1-fluoro-2-isothiocyanato-benzene, isothiocyanic acid 2-fluorophenyl ester, benzene,1-fluoro-2-isothiocyanato, o-fluoro phenyl isothiocyanate, 2-fluorobenzenisothiocyanate, timtec-bb sbb006546
PubChem CID 97520
IUPAC-Name 1-fluor-2-isothiocyanatbenzol
SMILES FC1=CC=CC=C1N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorophenyl isothiocyanate
Dichte 1.248
Siedepunkt 103°C to 104°C (12 mmHg)
Flammpunkt 97°C (206°F)
Brechungsindex 1.6254
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 4176581
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 153.18
Reinheit (%) 97%