Learn More
(2-Fluorphenyl)Methanesulfonylchlorid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10408904
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10408904 5 g 5 Gramm
10091524 250 mg 250 Milligramm
10028322 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10408904 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07770DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 24974-71-8
Summenformel C7H6ClFO2S
Molekulargewicht (g/mol) 208.63
MDL-Nummer MFCD04117455
InChI-Schlüssel CJDWSUDXKHLMCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 2-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 2-fluorobenzylsulfonyl chloride, 2-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, chloro 2-fluorophenyl methyl sulfone, alpha-chlorosulphonyl-2-fluorotoluene, benzenemethanesulfonyl chloride, 2-fluoro, 2-fluorophenyl-methanesulfonyl chloride, pubchem10055
PubChem CID 573052
IUPAC-Name (2-Fluorphenyl)methansulfonylchlorid
SMILES FC1=CC=CC=C1CS(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 5 g
Formelmasse 208.64
Reinheit (%) 95%