Learn More
2-Fluorthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11481577 1 g 1 Gramm
11491577 5 g -
11401587 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11481577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24995.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2557-78-0 | C6H4FS | 127.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2557-78-0
Summenformel C6H4FS
Molekulargewicht (g/mol) 127.16
MDL-Nummer MFCD00041419
InChI-Schlüssel WJTZZPVVTSDNJJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-fluorothiophenol, o-fluorothiophenol, o-fluorobenzenethiol, 2-fluorobenzene-1-thiol, fluorothiophenol, o-fluoro thiophenol, 2-fluoro-thiophenol, 2-fluoro-benzenethiol, 2-fluorobenzene thiol, pubchem5428
PubChem CID 520216
SMILES FC1=CC=CC=C1[S-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorothiophenol
Dichte 1.203
Siedepunkt 164°C
Flammpunkt 56°C (133°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.555
Menge 1 g
UN-Nummer UN3071
Beilstein 2039768
Empfindlichkeit Luftempfindlich
IUPAC-Name 2-fluorbenzolthiol
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 97%