Learn More
2-Fluortoluol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458736
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11458736 500 g 500 Gramm
11448736 100 g 100 Gramm
11468736 2500 g 2500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11458736
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16912.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 95-52-3 | C7H7F | 110.131 g/mol
It is employed in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der organischen Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-52-3
Summenformel C7H7F
Molekulargewicht (g/mol) 110.131
MDL-Nummer MFCD00000322
InChI-Schlüssel MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorotoluene, o-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl, toluene, o-fluoro, 1-methyl-2-fluorobenzene, unii-l55xkb3k7h, 1-fluoro-2-methyl-benzene, ortho-fluorotoluene, fluorotoluene, l55xkb3k7h
PubChem CID 7241
IUPAC-Name 1-Fluor-2-Methylbenzol
SMILES CC1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorotoluene
Schmelzpunkt -87°C
Dichte 1.002
Siedepunkt 113°C to 114°C
Flammpunkt 12°C (53°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.473
Menge 500 g
UN-Nummer UN2388
Beilstein 1853362
Merck Index 14,4180
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 110.13
Reinheit (%) ≥99%