Learn More
2-Hexyl-3-phenylacrylaldehyde, 90%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31033315
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31033315 1 kg
31025721 500 g
31020470 25 g
31014416 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31033315 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1134781000g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifica
Chemischer Name oder Material 2-Hexyl-3-phenylacrylaldehyde
CAS 101-86-0
Summenformel C15H20O
MDL-Nummer MFCD00006989
Menge 1 kg
SMILES CCCCCC/C(C=O)=C/C1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 216.32
Reinheit (%) 90%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.