Learn More
2-Hydrazinobenzoesäure Hydrochlorid , 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-143563 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10038941
Marke: Thermo Scientific Acros 411800050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 52356-01-1 | C7H9ClN2O2 | 188.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52356-01-1
Summenformel C7H9ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.61
MDL-Nummer MFCD00012931
InChI-Schlüssel ZGNNOFKURIXXRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 2-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazino-, monohydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazino-, hydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazinyl-, hydrochloride 1:1, 2-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, 2-hydrazinobenzoicacidhydrochloride, 2-carboxyphenylhydrazinium 1+ chloride, pubchem6411, 2-hydrazinobenzoic acid hydrochloride 1:1
PubChem CID 104169
IUPAC-Name hydrogen 2-hydrazinylbenzoic acid chloride
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 175°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 188.61
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.