Learn More
2-Hydroxy-1,4-Naphthochinon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483844
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483844 10 g 10 Gramm
11493844 50 g 50 Gramm
11403854 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483844 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11880.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 83-72-7 | C10H6O3 | 174.155 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
2-Hydroxy-1,4-Naphthoquinon wird zur Herstellung dekorativer Haar- und Hautfarbstoffe verwendet. 2-Hydroxy-1,4-Naphthoquinon zeigt auch antimikrobielle und antioxidative Effekte. Es unterdrückt auch die Bildung von Wasserstoffperoxid und Superoxid-Radikalanion durch Aldehyd-Oxidase-katalysierte Reaktionen.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 2g/l bei 20 °C
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-72-7
Summenformel C10H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 174.155
MDL-Nummer MFCD00001678
InChI-Schlüssel WVCHIGAIXREVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym lawsone, 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 2-hydroxynaphthoquinone, henna, mehendi, hana, lawson, mendi, flower of paradise
PubChem CID 6755
IUPAC-Name 4-Hydroxynaphthalin-1,2-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Schmelzpunkt ∼193°C (decomposition)
Menge 10 g
Beilstein 1565260
Merck Index 14,5393
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. 2g/L at 20°C
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-hydroxy-1,4-Naphthalenedione