Learn More
2-Hydroxy-3-Methoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11391367 5 g 5 Gramm
11301377 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01658.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 877-22-5 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 877-22-5
Summenformel C8H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
MDL-Nummer MFCD00002445
InChI-Schlüssel AUZQQIPZESHNMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxysalicylic acid, o-vanillic acid, acide orthovanillique, benzoic acid, 2-hydroxy-3-methoxy, m-anisic acid, 2-hydroxy, 3-hydroxy-m-anisic acid, unii-3j31y0e2im, 2-hydroxy-3-methoxy-benzoic acid, 3-methoxysalicyclic acid, 2-hydroxy-3-methoxy benzoic acid
PubChem CID 70140
ChEBI CHEBI:68496
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-Methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 151°C to 152°C
Menge 5 g
Beilstein 2209642
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) ≥98%