Learn More
2-Hydroxy-3-Methylbenzhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382816
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382816 5 g 5 Gramm
11372816 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382816 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08980.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 30991-42-5 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30991-42-5
Summenformel C8H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00017052
InChI-Schlüssel UWNTVIWGDXKENJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-3-methylbenzhydrazide, 3-methylsalicylhydrazide, o-cresotic hydrazide, 6-???-2-methylphenol, o-cresotic acid hydrazide, acmc-20a31r, 3-methylsalicylic hydrazide, 2-hydroxy-3-methyl-benzohydrazide, 3-methyl-2-oxidanyl-benzohydrazide, #
PubChem CID 141603
IUPAC-Name 2-hydroxy-3-methylbenzohydrazid
SMILES CC1=CC=CC(C(=O)NN)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazide
Schmelzpunkt 189°C to 193°C
Menge 5 g
Beilstein 2639905
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%