Learn More
2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479326
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16479326 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16479326 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW008150
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid is a close structure analogue of GHB, which is a naturally occurring neurotransmitter and a psychoactive drug.
2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid is a close structure analogue of GHB, which is a naturally occurring neurotransmitter and a psychoactive drug.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid
CAS 4026-18-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C5H10O3
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (846.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C(O)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 118.13
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation