Learn More
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027134
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11460058
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23658.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5274-70-4 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5274-70-4
Summenformel C7H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
MDL-Nummer MFCD00041874
InChI-Schlüssel NUGOTBXFVWXVTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrosalicylaldehyde, salicylaldehyde, 3-nitro, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-2-hydroxybenzaldehyde, 3-nitrosalicaldehyde, pubchem7773, 2-hydroxy-nitrobenzaldehyde, acmc-209l1g, 3-nitrosalicylaidehyde, benzaldehyde, 2-hydroxynitro
PubChem CID 78934
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Schmelzpunkt 109°C to 110°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 167.12
Reinheit (%) 98%