Learn More
2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31443135
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31443135 100 g
31435507 1 g
31438776 25 g
31439344 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31443135 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD126461100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
CAS 828-01-3
Summenformel C9H10O3
MDL-Nummer MFCD00065928
Menge 100 g
SMILES O=C(O)C(O)CC1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Reinheit (%) 98%