Learn More
2-Hydroxy-4-(Methacryloyloxy)-benzophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490597 100 g 100 Gramm
11470597 5 g 5 Gramm
11480597 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22445.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.30 €
    1053.65 € / 100 Gramm
    Sparen 236.65 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2035-72-5 | C17H14O4 | 282.295 g/mol
2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone is used in ophthalmic devices, films, coatings, and fibers, cosmetic preparations and toners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxy-4-(Methacryloyloxy)benzophenon wird in ophthalmischen Geräten, Folien, Beschichtungen und Fasern, kosmetischen Präparaten und Tonern verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2035-72-5
Summenformel C17H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 282.295
MDL-Nummer MFCD00080561
InChI-Schlüssel IMNBHNRXUAJVQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzoyl-3-hydroxyphenyl methacrylate, 4-methacryloxy-2-hydroxybenzophenone, 2-hydroxy-4-methacryloyloxy benzophenone, methacrylic acid 4-benzoyl-3-hydroxyphenyl ester, 3-hydroxy-4-phenylcarbonyl phenyl 2-methylprop-2-enoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 4-benzoyl-3-hydroxyphenyl ester, acmc-20amfp, 2-hydroxy-4-methacryloxybenzophenone, 2-hydroxy-4-methacryloyloxybenzophenone
PubChem CID 74856
IUPAC-Name (4-benzoyl-3-hydroxyphenyl)-2-methylprop-2-enoat
SMILES CC(=C)C(=O)OC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone
Schmelzpunkt 77°C to 79°C
Dichte 1.18
Menge 100 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 282.3
Reinheit (%) 99%