Learn More
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon-5-Sulfonsäurehydrat, tech. 85 %, kann bis zu 10 % 2-Propanol enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11343436 50 g 50 Gramm
11333436 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343436 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12912.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4065-45-6 | C14H12O6S | 308.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4065-45-6
Summenformel C14H12O6S
Molekulargewicht (g/mol) 308.30
MDL-Nummer MFCD00024962
InChI-Schlüssel CXVGEDCSTKKODG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulisobenzone, benzophenone-4, sungard, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid, benzophenone 4, uval, uvinul, benzenesulfonic acid, 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxy, sulisobenzona, sulisobenzonum
PubChem CID 19988
IUPAC-Name 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzene-1-sulfonic acid
SMILES COC1=CC(O)=C(C=C1S(O)(=O)=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid hydrate
Schmelzpunkt 108°C to 112°C
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu 10 % 2-Propanol enthalten
Menge 50 g
Beilstein 2889165
Merck Index 14,8983
Formelmasse 308.31 (Anhydrous)
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch