Learn More
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10580551 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10580551 5 g Glasflasche 5 Gramm
10285060 100 g Glasflasche 100 Gramm
13438328 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10580551 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 121360050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 131-57-7 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131-57-7
Summenformel C14H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 228.25
MDL-Nummer MFCD00008387
InChI-Schlüssel DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxybenzone, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone, benzophenone-3, oxybenzon, 4-methoxy-2-hydroxybenzophenone, 2-benzoyl-5-methoxyphenol, oxibenzona, oxybenzonum, 2-hydroxy-4-methoxyphenyl phenyl methanone, anuvex
PubChem CID 4632
ChEBI CHEBI:34283
IUPAC-Name (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-phenylmethanon
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >62.5°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 150°C to 160°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H3(OCH3)COC6H5
Menge 5 g
Beilstein 08,312
Merck Index 15,7053
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: readily soluble in most organic solvents
Formelmasse 228.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver