Learn More
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473238
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473238 50 g 50 Gramm
11483238 250 g 250 Gramm
11463238 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473238 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17662.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 131-57-7 | C14H12O3 | 228.247 g/mol
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone is used as a broad-band filter in sunscreens cosmetic products in order to protect the skin from the deleterious effects of the sun. It acts as a reagent in the gravimetric determination of copper(II). Further, it is used in the preparation of poly[(2-hydroxy-4-methoxybenzophenone) propylene], which is a polymeric ligand useful for the synthesis of metal/ligand polychelates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon wird als Breitbandfilter in kosmetischen Sonnenschutzmitteln eingesetzt, um die Haut vor den schädlichen Auswirkungen der Sonne zu schützen. Es dient als Reagenz bei der gravimetrischen Bestimmung von Kupfer(II). Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Poly[(2-hydroxy-4-methoxybenzophenon)propylen] verwendet, einem polymeren Liganden, der bei der Synthese von Metall-/Liganden-Polychelaten von Nutzen ist.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131-57-7
Summenformel C14H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 228.247
MDL-Nummer MFCD00008387
InChI-Schlüssel DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxybenzone, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone, benzophenone-3, oxybenzon, 4-methoxy-2-hydroxybenzophenone, 2-benzoyl-5-methoxyphenol, oxibenzona, oxybenzonum, 2-hydroxy-4-methoxyphenyl phenyl methanone, anuvex
PubChem CID 4632
ChEBI CHEBI:34283
IUPAC-Name (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-phenylmethanon
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Dichte 1.3
Siedepunkt ∼150°C (5mmHg)
Flammpunkt 216°C (420°F)
Menge 50 g
Beilstein 1913145
Merck Index 14,6954
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 228.25
Reinheit (%) ≥98%