missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Hydroxy-4-methylbenzenesulfonic Acid Ammonium Salt, TRC

Artikelnummer. 30180308
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30180308 250 mg 250 Milligramm
30180183 100 mg 100 Milligramm
30180005 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30180308 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH947480250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 79093-71-3
Summenformel C7 H8 O4 S . N H3
Molekulargewicht (g/mol) 205.23
Synonym 2-Hydroxy-4-methylbenzenesulfonic Acid Ammonium Salt (1:1), Benzenesulfonic acid, 2-hydroxy-4-methyl-, monoammonium salt (9CI)
IUPAC-Name azane;2-hydroxy-4-methylbenzenesulfonic acid
SMILES N.Cc1ccc(c(O)c1)S(=O)(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-methylbenzenesulfonic Acid Ammonium Salt
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O4S.H3N/c1-5-2-3-7(6(8)4-5)12(9,10)11;/h2-4,8H,1H3,(H,9,10,11);1H3
Formelmasse 205.0409
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.