Learn More
2-Hydroxy-4-nitrobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10613795 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10613795 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10613795 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 425870250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
CAS 619-19-2
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 235°C to 239°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H5NO5
Strukturformel HOC6H3(NO2)CO2H
MDL-Nummer MFCD00071505
Menge 25 g
Synonym 4-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-4-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4-nitro, 4-nitro-2-hydroxybenzoic acid, p-nitrosalicylic acid, salicylic acid, 4-nitro, 4-nitro-salicylsaure, 4-nitro-salicylsaure german, 2-hydroxy-4-nitro-benzoic acid, p-nitrosalicylsaure
InChI-Schlüssel UKWUOTZGXIZAJC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1O)[N+]([O-])=O
IUPAC-Name 2-Hydroxy-4-nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 183.12
PubChem CID 69266
Formelmasse 183.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Festes oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.