Learn More
2-Hydroxy-5-iod-3-methoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxy-5-iodo-3-methoxybenzaldehyde |
| Schmelzpunkt | 127°C to 130°C |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
| Formelmasse | 278.05 |
| Reinheit (%) | 97% |