missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2'-Hydroxy-5'-Methylacetanilid, 97 %

Artikelnummer. 11489057
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11489057 5 g 5 Gramm
11499057 25 g 25 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11489057

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20630.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6375-17-3
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00020183
InChI-Schlüssel DSEQJUPGRWESKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetamido-4-methylphenol, 2-hydroxy-5-methylacetanilide, n-2-hydroxy-5-methylphenyl acetamide, 2'-hydroxy-5'-methylacetanilide, acetamide, n-2-hydroxy-5-methylphenyl, 2-acetamido-4-cresol, n1-2-hydroxy-5-methylphenyl acetamide, 2-acetamido-p-cresol, 6'-hydroxy-m-acetotoluidide, n-2-hydroxy-5-methyl-phenyl acetamide
PubChem CID 292583
IUPAC-Name N-(2-hydroxy-5-methylphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC(C)=CC=C1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide
Schmelzpunkt 147°C to 151°C
Menge 5 g
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.