Learn More
2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423983
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423983 5 g 5 Gramm
11433983 25 g 25 Gramm
11443983 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423983 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10264.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 97-51-8 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde is used in the synthetic preparation of coumarin (C755380), an pharmaceutic aid that is found in tonka beans, lavender oil, woodruff, sweet clover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxy-5-Nitrobenzaldehyd wird in der synthetischen Zubereitung von Cumarin (C755380) verwendet, einem pharmazeutischen Hilfsmittel, das in Tonka-Bohnen, Lavendelöl, Waldmeister, Süßklee vorkommt.
Löslichkeit
Wasserlöslich (teilweise).
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich, Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-51-8
Summenformel C7H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
MDL-Nummer MFCD00007337
InChI-Schlüssel IHFRMUGEILMHNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrosalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro, salicylaldehyde, 5-nitro, 5-nitrosaliclaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro-benzaldehyde, 5-nitro salicylaldehdye, timtec-bb sbb003885, labotest-bb lt00920994, salicylaldehyde, 5-nitro-6ci,7ci,8ci, pubchem2052
PubChem CID 66808
IUPAC-Name 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyd
SMILES OC1=CC=C(C=C1C=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Schmelzpunkt 123°C to 127°C
Menge 5 g
Beilstein 512565
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly).
Formelmasse 167.12
Reinheit (%) 98%