Learn More
2-Hydroxy-5-Nitrobenzaldehyd, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-146524 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10183181 5 g 5 Gramm
10544331 25 g 25 Gramm
11994801 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10183181
Marke: Thermo Scientific Acros 416180050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 97-51-8 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-51-8
Summenformel C7H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
MDL-Nummer MFCD00007337
InChI-Schlüssel IHFRMUGEILMHNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrosalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro, salicylaldehyde, 5-nitro, 5-nitrosaliclaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro-benzaldehyde, 5-nitro salicylaldehdye, timtec-bb sbb003885, labotest-bb lt00920994, salicylaldehyde, 5-nitro-6ci,7ci,8ci, pubchem2052
PubChem CID 66808
IUPAC-Name 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyd
SMILES OC1=CC=C(C=C1C=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 125.0°C to 129.0°C
Farbe Braun bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble (20°C)
Formelmasse 167.12
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.