Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Hydroxy-p-naphthochinon 99 %
Artikelnummer. 10294870 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10294870 25 g Glasflasche 25 Gramm
10166433 10 g Glasflasche 10 Gramm
10010980 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10294870 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 121630250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 83-72-7 | C10H6O3 | 174.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 83-72-7
Summenformel C10H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 174.16
MDL-Nummer MFCD00001678
InChI-Schlüssel WVCHIGAIXREVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym lawsone, 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 2-hydroxynaphthoquinone, henna, mehendi, hana, lawson, mendi, flower of paradise
PubChem CID 6755
IUPAC-Name 4-Hydroxynaphthalin-1,2-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-p-naphthoquinone
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 192.0°C to 195.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 08, 300
Fieser 01,484
Merck Index 15, 5448
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in benzene,carbon tetrachloride,aceton,,petroleum ether and sodium hydroxide
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Kristallpulver
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.