Learn More
2-Hydroxybenzhydrazid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11422317 100 g 100 Gramm
11412317 25 g 25 Gramm
11432317 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14218.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 936-02-7 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 936-02-7
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.153
MDL-Nummer MFCD00007599
InChI-Schlüssel XSXYESVZDBAKKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylhydrazide, 2-hydroxybenzhydrazide, salicyl hydrazide, salicyloyl hydrazide, salicylic acid hydrazide, salicylic hydrazide, salicyloylhydrazine, salicylohydrazide, o-hydroxybenzhydrazide, o-hydroxybenzoylhydrazide
PubChem CID 13637
IUPAC-Name 2-Hydroxybenzohydrazid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NN)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxybenzhydrazide
Schmelzpunkt 146°C to 149°C
Menge 100 g
Beilstein 472355
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) ≥98%