Learn More
2-Hydroxybenzophenon 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397546 5 g 5 Gramm
11307556 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397546 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11100.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 117-99-7 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
2-Hydroxybenzophenone was used to quantify the metabolites of unmethylated extracts from the supernatants of Pseudomonas acidovorans cultures grown on 1,1-diphenylethylene. It reacts with 3-aminophenyl boronic acid to form macrocyclic boronates. 2-Hydroxybenzophenone forms copolymer 2-hydroxy, 3-allyl, 4,4?-dimethoxybenzophenone with methyl methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxybenzophenon wurde verwendet, um die Metaboliten von nicht methylierten Extrakten aus den Überständen von Pseudomonas acidovoran-Kulturen zu quantifizieren, die auf 1,1-Diphenylethylen gezüchtet wurden. Es reagiert mit 3-Aminophenylboronsäure und bildet makrocyclische Boronate. 2-Hydroxybenzophenon bildet Copolymer2-Hydroxy, 3-allyl, 4,4′-Dimethoxybenzophenon mit Methylmethacrylat.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117-99-7
Summenformel C13H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.221
MDL-Nummer MFCD00002216
InChI-Schlüssel HJIAMFHSAAEUKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxybenzophenone, o-benzoylphenol, 2-hydroxyphenyl phenyl methanone, o-hydroxybenzophenone, benzophenone, 2-hydroxy, methanone, 2-hydroxyphenyl phenyl, phenyl 2-hydroxyphenyl ketone, unii-lqv22w4v05, ortho-hydroxybenzophenone, 2-hydroxyphenyl phenylmethanone
PubChem CID 8348
IUPAC-Name (2-Hydroxyphenyl)-phenylmethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxybenzophenone
Schmelzpunkt 38°C to 40°C
Siedepunkt 171°C to 173°C (12 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1638174
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 99%