Learn More
2-Hydroxyethylmethacrylat 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593255
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
868-77-9, 150-76-5
C6H10O3
130.14
MFCD00002863
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1
13360
CHEBI:34288
2-Hydroxyethyl-2-methylprop-2-enoat
CC(=C)C(=O)OCCO
868-77-9, 150-76-5
C6H10O3
130.14
MFCD00002863
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1
13360
CHEBI:34288
2-Hydroxyethyl-2-methylprop-2-enoat
CC(=C)C(=O)OCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyethyl methacrylate
Azidität 2mg KOH/g max.
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -12.0°C
Dichte 1.0730g/mL
Siedepunkt 213°C
Flammpunkt 106°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OH
Brechungsindex 1.4510 to 1.4530
Menge 250 g
Beilstein 02,III,1291
Relative Dichte 1.073
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Stabilisator 200 to 400ppm MEHQ
Viskosität 5 mPa.s (30°C)
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Hydroxyethyl methacrylate, 4-Methoxyphenol