Learn More
2-Hydroxyethylesalicylat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3593256 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 10147803
Marke: Thermo Scientific Acros 174100500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-28-5
Summenformel C9H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.18
MDL-Nummer MFCD00002862
InChI-Schlüssel LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyethyl salicylate, glycol salicylate, ethylene glycol monosalicylate, espirosal, glycol monosalicylate, rheumacyl, sarocol, spirosal, glysal, phlogont
PubChem CID 6880
ChEBI CHEBI:86541
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyl2-Hydroxybenzoat
SMILES OCCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyethyl salicylate
Schmelzpunkt 25°C
Farbe Farblos
Dichte 1.2500g/mL
Siedepunkt 172°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 174°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel 2-(HO)C6H4CO2CH2CH2OH
Menge 50 mL
Beilstein 10, 81
Merck Index 15, 4535
Relative Dichte 1.25
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in alcohol,benzene,chloroform,,ether
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxyethyl salicylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /