Learn More
2-Hydroxyphenoxyessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11346706 25 g 25 Gramm
11336706 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346706 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03897.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6324-11-4 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6324-11-4
MDL-Nummer MFCD00015454
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyphenoxyacetic acid
Schmelzpunkt 125°C to 130°C
Summenformel C5H11ClNO2
Menge 25 g
Beilstein 1948566
Synonym d-alanine ethyl ester hydrochloride, r-ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride, h-d-ala-oet hcl, r-ethyl 2-amino-propionate hcl, ethyl 2r-2-aminopropanoate hydrochloride, h-ala-oblz. tos, h-d-ala-oet. hcl, 3-alanine ethyl ester hydrochloride, r-ethyl 2-amino-propionate hydrochloride
InChI-Schlüssel CYHRNDXVTAWKMO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCOC(=O)C(C)N.Cl
IUPAC-Name Ethyl-(2R)-2-aminopropanoat;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 152.60
PubChem CID 10236019
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) ≥98%