Learn More
2-Hydroxyphenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441648
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441648 50 g 50 Gramm
11431648 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441648 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13924.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 614-75-5 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
2-Hydroxyphenylacetic Acid is an intermediate in the synthesis of atenolol and 3,4-dihydroxyphenylacetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxyphenylessigsäure ist ein Zwischenprodukt bei der Synthese von Atenolol und 3,4-Dihydroxyphenylessigsäure.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-75-5
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
MDL-Nummer MFCD00004323
InChI-Schlüssel CCVYRRGZDBSHFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyphenylacetic acid, 2-2-hydroxyphenyl acetic acid, 2-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-hydroxy, 2-hydroxybenzeneacetic acid, o-hydroxyphenylacetic acid, acetic acid, o-hydroxyphenyl, 2-hydroxyphenylacetate, o-hydroxyphenyl acetic acid, ortho-hydroxyphenylacetic acid
PubChem CID 11970
ChEBI CHEBI:28478
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxyphenyl)Essigsäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyphenylacetic acid
Schmelzpunkt 145°bis 147 °C
Menge 50 g
Beilstein 908000
Löslichkeitsinformationen Soluble in Methanol and Water.
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%