Learn More
2-Hydroxyphenloborsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11935861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11935861 1 g 1 Gramm
11945861 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11935861 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 387500010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 89466-08-0 | C6H7BO3 | 137.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89466-08-0
Summenformel C6H7BO3
Molekulargewicht (g/mol) 137.93
MDL-Nummer MFCD01074581
InChI-Schlüssel YDMRDHQUQIVWBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyphenyl boronic acid, 2-hydroxybenzeneboronic acid, o-hydroxyphenylboronic acid, 2-boronophenol, 2-hydroxyphenyl boranediol, 2-hydroxyphenylboronicacid, boronic acid, 2-hydroxyphenyl, pubchem9522, 2-hydroxyphenylboronic, acmc-209r1d
PubChem CID 2773454
IUPAC-Name (2-hydroxyphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyphenylboronic acid
Schmelzpunkt 173.0°C to 174.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H4B(OH)2
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 137.93
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxyphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.