Learn More
2-Hydroxythiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363206
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11363206 5 g 5 Gramm
11353206 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363206 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12519.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1121-24-0 | Molecular Formula: C6H6OS | Molecular Weight: 126.173 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1121-24-0
Summenformel C6H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 126.173
MDL-Nummer MFCD00040447
InChI-Schlüssel VMKYTRPNOVFCGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxythiophenol, 2-mercaptophenol, o-mercaptophenol, phenol, 2-mercapto, 2-hydroxy thiophenol, 2-hydroxybenzenethiol, o-hydroxythiophenol, o-hydroxybenzenothiol, 2-hydroxybenzenothiol, mercaptophenol
PubChem CID 70718
IUPAC-Name 2-Sulfanylphenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxythiophenol
Schmelzpunkt 19°C
Dichte 1.22
Siedepunkt 217°C
Flammpunkt 97°C (206°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.614
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1280884
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 126.18
Reinheit (%) 97%