Learn More
2-Indanylessigsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11332946 1 g 1 Gramm
11342946 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10700.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 37868-26-1 | C11H12O2 | 176.22 g/mol
2-Indanylacetic acid is the starting material in the synthesis of pentacylic core of (+)-Salvileucalin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Indanylessigsäure ist der Ausgangsstoff bei der Synthese des pentazyklischen Kerns von (+)-Salvileucalin.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37868-26-1
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.22
MDL-Nummer MFCD00082653
InChI-Schlüssel TULDPXYHBFBRGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,3-dihydro-1h-inden-2-yl acetic acid, indan-2-yl-acetic acid, 1h-indene-2-acetic acid, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-2-ylacetic acid, 2,3-dihydro-1h-indene-2-acetic acid, 2-indaneacetic acid, indan-2-acetic acid, pubchem16311, indan-2-yl acetic acid
PubChem CID 5174955
IUPAC-Name 2-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)essigsäure
SMILES OC(=O)CC1CC2=CC=CC=C2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Indanylacetic acid
Schmelzpunkt 91°C to 93°C
Menge 1 g
Beilstein 2616409
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 99%