Learn More
2-Indanylboronsäure Pinacolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348916
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348916 250 mg 250 Milligramm
11338916 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348916 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19535.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 608534-44-7 | C15H21BO2 | 244.14 g/mol
Boronic acids react with alcohols, with loss of water, to form boronic esters. With simple alcohols, the products are very susceptible to hydrolysis, but with 1,2- and 1,3-diols, the resulting cyclic boronates (1,3,2- dioxaborolanes and 1,3,2-dioxaborinanes) are stable enough to be isolated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
In einer Reaktion mit Alkohol bilden Boronsäuren unter Verlust von Wasser Boroniester. Bei einfachen Alkoholen sind die Produkte sehr empfindlich gegenüber Hydrolyse, aber mit 1,2- und1,3-Diolen sind die resultierenden zyklischen Borate (1,3,2-Dioxaborolan und 1,3,2-Dioxaborinan) stabil genug für eine Isolation.
Löslichkeit
Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 608534-44-7
Summenformel C15H21BO2
Molekulargewicht (g/mol) 244.14
MDL-Nummer MFCD03788726
InChI-Schlüssel YRTKSYXHFWUPAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-indanylboronic acid pinacol ester, 2-2,3-dihydro-1h-inden-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-indanylboronicacidpinacolester, 2-indan-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 24208876
IUPAC-Name 2-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC2=CC=CC=C2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Indanylboronic acid pinacol ester
Brechungsindex 1.504
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix in water.
Formelmasse 244.14
Reinheit (%) 95%