Learn More
2-Iod-1,3,5-Trimethylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11418296
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11418296 25 g -
11408296 5 g 5 Gramm
11428296 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11418296 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15360.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4028-63-1 | C9H11I | 246.091 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4028-63-1
Summenformel C9H11I
Molekulargewicht (g/mol) 246.091
MDL-Nummer MFCD00013707
InChI-Schlüssel GTPNXFKONRIHRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethyliodobenzene, 2-iodomesitylene, mesityl iodide, benzene, 2-iodo-1,3,5-trimethyl, iodo-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethyliodobenzene 2-iodomesitylene, iodomesitylene, jodmesitylen, mesityliodine, pubchem12601
PubChem CID 77647
IUPAC-Name 2-Iod-1,3,5-trimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)I)C
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Iodo-1,3,5-trimethylbenzene
Schmelzpunkt 28°C to 30°C
Menge 25 g
Beilstein 1860064
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 246.09
Reinheit (%) 98%