Learn More
2-Iod-4-Nitrotoluol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477034
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11477034 5 g 5 Gramm
11487034 25 g 25 Gramm
11497034 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477034 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21491.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7745-92-8 | C7H6INO2 | 263.03 g/mol
2-Iodo-4-nitrotoluene is used as a pharmaceutical intermediate, chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Iodo-4-Nitrotoluol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7745-92-8
Summenformel C7H6INO2
Molekulargewicht (g/mol) 263.03
MDL-Nummer MFCD00024329
InChI-Schlüssel BUQSRXQJUZTIEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-4-nitrotoluene, benzene, 2-iodo-1-methyl-4-nitro, 2-iodo-1-methyl-4-nitro-benzene, pubchem3957, acmc-209pa2, toluene, 2-iodo-4-nitro, timtec-bb sbb005821
PubChem CID 82188
IUPAC-Name 2-Iod-1-methyl-4-nitrobenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1I)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodo-4-nitrotoluene
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene.
Formelmasse 263.03
Reinheit (%) 97%