Learn More
2-Iod-4-(Trifluormethyl)anilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11425337 250 g 250 Gramm
11405337 10 g 10 Gramm
11415337 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22691.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 163444-17-5 | C7H5F3IN | 287.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 163444-17-5
Summenformel C7H5F3IN
Molekulargewicht (g/mol) 287.02
MDL-Nummer MFCD02683097
InChI-Schlüssel UKKWTZPXYIYONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-iodobenzotrifluoride, 2-iodo-4-trifluoromethyl aniline, 4-trifluoromethyl-2-iodobenzenamine, benzenamine, 2-iodo-4-trifluoromethyl, 2-iodo-4-trifluoromethyl benzenamine, pubchem1632, acmc-209dpp, intermediates-zcf02228, ksc910s3b, 3-iodo-4-aminobenzotrifluoride
PubChem CID 2783322
IUPAC-Name 2-Iod-4-(trifluormethyl)anilin
SMILES NC1=C(I)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Schmelzpunkt 49°C to 52°C
Menge 250 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 287.02
Reinheit (%) 99%