Learn More
2-Iodo-5-Methylbenzoesäure-Methylester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10179589
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10179589 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10179589 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00280DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester
CAS 103440-52-4
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H9IO2
MDL-Nummer MFCD12198129
Menge 5 g
Synonym 2-iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-iodo-5-methyl-, methyl ester, benzoic acid,2-iodo-5-methyl-, methyl ester, acmc-20dzjp, methyl 6-iodo-m-toluate, methyl2-iodo-5-methylbenzoate, 4-iodo-3-methoxycarbonyltoluene, 6-iodo-m-toluic acid methyl ester, methyl 2-iodanyl-5-methyl-benzoate, methyl 2-iodo-5-methylbenzoate
InChI-Schlüssel DHYMLHOXGMUIDZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(I)C=CC(C)=C1
IUPAC-Name Methyl2-Iod-5-methylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 276.07
PubChem CID 14263946
Formelmasse 276.07
Reinheit (%) 95%