Learn More
2-Iodoanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736737 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10538660 5 g Glasflasche 5 Gramm
10306760 25 g Glasflasche 25 Gramm
10493055 100 g Glasflasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10538660
Marke: Thermo Scientific Acros 122300050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 615-43-0 | C6H6IN | 219.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-43-0
Summenformel C6H6IN
Molekulargewicht (g/mol) 219.03
MDL-Nummer MFCD00007680
InChI-Schlüssel UBPDKIDWEADHPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-iodoaniline, benzenamine, 2-iodo, 2-iodo aniline, 2-iodobenzenamine, o-aminoiodobenzene, aniline, o-iodo, aniline, 2-iodo, benzenamine, iodo, 2-iodo-phenylamine, 2-iodophenylamine
PubChem CID 11995
IUPAC-Name 2-Iodanilin
SMILES NC1=CC=CC=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodoaniline
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 53°C to 58°C
Farbe Braun bis gelb
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 12, 669
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 219.02
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodoaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.