Learn More
2-Iodanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469422
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469422 500 g 500 Gramm
11449422 25 g 25 Gramm
11459422 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469422 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10150.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 529-28-2 | C7H7IO | 234.036 g/mol
2-Iodoanisole has been used in palladium/copper-catalyzed synthesis of o-(1-alkynyl)anisoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Iodanisol wurde bei der Palladium/Kupfer-katalysierten Synthese von o-(1-Alkynyl)anisolen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Chloroform und Diethylether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich, im Dunkeln aufbewahren. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 529-28-2
Summenformel C7H7IO
Molekulargewicht (g/mol) 234.036
MDL-Nummer MFCD00001039
InChI-Schlüssel DVQWNQBEUKXONL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodoanisole, o-iodoanisole, benzene, 1-iodo-2-methoxy, iodoanisole, 2-methoxyiodobenzene, o-anisyl iodide, 2-iodophenol methyl ether, anisole, o-iodo, 2-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-2-methoxy-benzene
PubChem CID 68257
ChEBI CHEBI:16355
IUPAC-Name 1-iod-2-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC=CC=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodoanisole
Dichte 1.8
Siedepunkt 240°C to 242°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.622
Menge 500 g
Beilstein 1860243
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5028
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,chloroform and diethyl ether. Insoluble in water.
Formelmasse 234.04
Reinheit (%) 99%