Learn More
2-Iodbenzoesäure, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080843
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11483204
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10563.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 88-67-5 | C7H5IO2 | 248.019 g/mol
Reagent for detection of sulfhydryl groups in proteins2-Iodobenzoic acid acts as a precursor in the preparation of 2-Iodoxybenzoic acid (IBX) and Dess-Martin periodinane, which finds application as an oxidizing agent in synthetic chemistry. It is also used in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reagenz für den Nachweis von Sulfhydrylgruppen in Proteinen. 2-Iodobenzoesäure wirkt als Vorstufe bei der Herstellung von 2-Iodoxybenzoesäure (IBX) und Dess-Martin Periodinan, die als Oxidationsmittel in der synthetischen Chemie Anwendung findet. Wird auch in der Suzuki-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-67-5
Summenformel C7H5IO2
Molekulargewicht (g/mol) 248.019
MDL-Nummer MFCD00002419
InChI-Schlüssel CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-iodo, iodobenzoic acid, benzoic acid, o-iodo, usaf ek-572, 2-iodo benzoic acid, 2-iodo-benzoic acid, benzoic acid, iodo, kyselina o-jodbenzoova, o-jod-benzoesaeure
PubChem CID 6941
ChEBI CHEBI:287979
IUPAC-Name 2-Iodbenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodobenzoic acid
Schmelzpunkt 160°C to 164°C
Dichte 2.25
Menge 25 g
Beilstein 1861406
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5030
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol
Formelmasse 248.02
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodobenzoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Iodobenzoic acid