Learn More
2-Iodobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4509692 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10456930
Marke: Thermo Scientific Acros 122340250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 88-67-5 | C7H5IO2 | 248.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-67-5
Summenformel C7H5IO2
Molekulargewicht (g/mol) 248.01
InChI-Schlüssel CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-iodo, iodobenzoic acid, benzoic acid, o-iodo, usaf ek-572, 2-iodo benzoic acid, 2-iodo-benzoic acid, benzoic acid, iodo, kyselina o-jodbenzoova, o-jod-benzoesaeure
PubChem CID 6941
ChEBI CHEBI:287979
IUPAC-Name 2-Iodbenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodobenzoic acid
Schmelzpunkt 161.0°C to 163.0°C
Farbe Braun-Orange bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel IC6H4CO2H
Menge 25 g
Beilstein 09,363
Fieser 01,506
Merck Index 15,5074
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 248.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodobenzoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.