Learn More
2-Iodphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470144
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11470144
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13599.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 533-58-4 | C6H5IO | 220.01 g/mol
2-Iodophenol is used in the synthesis of aryl 2-benzofuranyl and aryl 2-indolyl carbinols of high enantiomeric purity and 3,3-disubstituted-2,3-dihydrobenzofurans. Coupling with phenylacetylene in the presence of a Pd complex and CuI gives 2-phenylbenzofuran in good yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Iodophenol wird bei der Synthese von Aryl 2-Benzofuranyl und Aryl 2-Indolylcarbinolen hoher enantiomerischer Reinheit und 3,3-disubstituiert-2,3-dihydrobenzofurane verwendet. Die Kopplung mit Phenylacetylen in Gegenwart eines Pd-Komplexes und CuI gibt 2-Phenylbenzofuran in guter Ausbeute.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 533-58-4
Summenformel C6H5IO
Molekulargewicht (g/mol) 220.01
MDL-Nummer MFCD00013963
InChI-Schlüssel KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-iodophenol, phenol, 2-iodo, phenol, o-iodo, o-jodfenol, 2-jodfenol, phenol, iodo, o-jodfenol czech, 2-jodfenol czech, o-jodphenol, 2-iodanylphenol
PubChem CID 10784
ChEBI CHEBI:16706
IUPAC-Name 2-Iodphenol
SMILES OC1=CC=CC=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodophenol
Schmelzpunkt 39°C to 41°C
Dichte 1.947
Siedepunkt 186°C to 187°C (160 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 1855300
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5035
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 220.01
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Iodophenol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Iodophenol