Learn More
2-Iodphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490144 100 g 100 Gramm
11470144 5 g 5 Gramm
11480144 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490144 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13599.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 533-58-4 | C6H5IO | 220.01 g/mol
2-Iodophenol is used in the synthesis of aryl 2-benzofuranyl and aryl 2-indolyl carbinols of high enantiomeric purity and 3,3-disubstituted-2,3-dihydrobenzofurans. Coupling with phenylacetylene in the presence of a Pd complex and CuI gives 2-phenylbenzofuran in good yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Iodophenol wird bei der Synthese von Aryl 2-Benzofuranyl und Aryl 2-Indolylcarbinolen hoher enantiomerischer Reinheit und 3,3-disubstituiert-2,3-dihydrobenzofurane verwendet. Die Kopplung mit Phenylacetylen in Gegenwart eines Pd-Komplexes und CuI gibt 2-Phenylbenzofuran in guter Ausbeute.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 533-58-4
Summenformel C6H5IO
Molekulargewicht (g/mol) 220.01
MDL-Nummer MFCD00013963
InChI-Schlüssel KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-iodophenol, phenol, 2-iodo, phenol, o-iodo, o-jodfenol, 2-jodfenol, phenol, iodo, o-jodfenol czech, 2-jodfenol czech, o-jodphenol, 2-iodanylphenol
PubChem CID 10784
ChEBI CHEBI:16706
IUPAC-Name 2-Iodphenol
SMILES OC1=CC=CC=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodophenol
Schmelzpunkt 39°C to 41°C
Dichte 1.947
Siedepunkt 186°C to 187°C (160 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 1855300
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5035
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 220.01
Reinheit (%) 98%