Learn More
2-Iodophenylessigsäure +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10529813 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10529813 1 g Glasflasche 1 Gramm
10636134 5 g Glasflasche -
10752675 25 g Glasflasche 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10529813
Marke: Thermo Scientific Acros 394040010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18698-96-9 | C8H7IO2 | 262.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18698-96-9
Summenformel C8H7IO2
Molekulargewicht (g/mol) 262.04
MDL-Nummer MFCD00046546
InChI-Schlüssel IUHXGZHKSYYDIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodophenylacetic acid, 2-2-iodophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-iodo, 2-iodophenyl acetic acid, o-iodophenylacetic acid, 2-iodobenzeneacetic acid, 2-iodophenylaceticacid, pubchem2552, acmc-209eox, maybridge1_005605
PubChem CID 2780090
IUPAC-Name 2-(2-Iodphenyl)essigsäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodophenylacetic acid
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 112°C to 114°C
Farbe Cremefarben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel IC6H4CH2CO2H
Menge 1 g
Formelmasse 262.04
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodophenylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.