Learn More
2-Iodsobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348346
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348346 1 g 1 Gramm
11358346 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348346 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15606.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 304-91-6 | C7H5IO3 | 264.018 g/mol
1-Organosulfonyloxy-1, 2-benziodoxol-3-(1H)-ones (3, 4, 5) can be prepared in one step from 2-iodosobenzoic acid and the corresponding sulfonic acids. 2-carboxydiphenyliodonium salts was prepared by the acid-catalyzed condensation of 2-iodosobenzoic acid with benzene, mesitylene, and cyclohexylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Organosulfonyloxy-1, 2-Benziodoxol-3-(1H)-on (3, 4, 5) können in einem Schritt aus 2-Iodosobenzoesäure und den entsprechenden Sulfonsäuren hergestellt werden. 2-Carboxydiphenyliodoniumsalze wurden durch die säurekatalysierte Kondensation von 2-Iodosobenzoesäure mit Benzol, Mesitylen und Cyclohexylbenzol hergestellt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 304-91-6
Summenformel C7H5IO3
Molekulargewicht (g/mol) 264.018
MDL-Nummer MFCD00002401
InChI-Schlüssel IFPHDUVGLXEIOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodosobenzoic acid, o-iodosobenzoic acid, o-iodosylbenzoic acid, o-iodosobenzoate, benzoic acid, 2-iodosyl, benzoic acid, o-iodoso, 2-iodosyl benzoate, benzoic acid, iodosyl, ortho-iodosylbenzoic acid, 3h-1,2-benziodoxol-1-ium, 3-oxo-, hydroxide
PubChem CID 67537
ChEBI CHEBI:52698
IUPAC-Name 2-iodsylbenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodosobenzoic acid
Schmelzpunkt ∽230°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 1939973
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 264.02
Reinheit (%) 97%