Learn More
2-Iodtoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495337 25 g 25 Gramm
11405347 100 g 100 Gramm
11415347 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22697.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 615-37-2 | C7H7I | 218.037 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-37-2
Summenformel C7H7I
Molekulargewicht (g/mol) 218.037
MDL-Nummer MFCD00001042
InChI-Schlüssel RINOYHWVBUKAQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodotoluene, o-iodotoluene, o-tolyl iodide, benzene, 1-iodo-2-methyl, o-methyliodobenzene, toluene, o-iodo, iodotoluene, ortho-iodotoluene, 2-methyliodobenzene, unii-8ok4h85t07
PubChem CID 5128
ChEBI CHEBI:39813
IUPAC-Name 1-iod-2-methylbenzol
SMILES CC1=CC=CC=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodotoluene
Dichte 1.713
Siedepunkt 210°C to 212°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.609
Menge 25 g
Beilstein 1634294
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 218.04
Reinheit (%) 98%